missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-97200-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP Polyclonal antibody specifically detects Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| 90K, Basement membrane autoantigen p105, BTBD17B, galectin-3-binding protein, L3 antigen, Lectin galactoside-binding soluble 3-binding protein, lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein, M2BP, Mac-2 BP, Mac-2-binding protein, MAC2BP, MAC-2-BP, serum protein 90K, Tumor-associated antigen 90K | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Galectin-3BP/MAC-2BP/LGALS3BP fragment. | |
| 50 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication | |
| 3959 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0) | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur