Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 5 trockene 12–14 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
48 mm
48 mm
89 mm
89 mm
Länge (metrisch):
18 ml/cm Vol./Länge
62 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Beschreibung
Includes
- 1 oder 5 Meter Spectra/Por 5Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 2 selbstklebende Schlauchöffner
- Für Anwendungen im Gewichtsbereich oder zur Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen verstärkt
- Trocken verpackt ohne Glycerin (kein Einweichen erforderlich)
Spezifikation
Spezifikation
| MWCO | 12 bis 14 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 48 mm |
| Länge (metrisch) | 18 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 5 m Schläuche/Kit |