Learn More
Spectrum™ Labore Spectra/Por™ 2 12-14 kD MWCO Standard RC Trockendialyse-Sets
Artikelnummer. 12771138
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,5 mm
6.5 mm
16 mm
16 mm
29 mm
29 mm
67 mm
67 mm
76 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
2 ml/cm
34 ml/cm Vol./Länge
46 ml/cm Vol./Länge
5 m
6.4 ml/cm
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Jeweils
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
5 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Menge Packungsgröße
12771138 16 mm 5 m Jeweils 1 Stück
15310762 16 mm 2 ml/cm 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15320762 29 mm 6.4 ml/cm 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15390752 6,5 mm 0,32 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15300762 6.5 mm 0,32 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
11541040 29 mm 5 m Jeweils 5 Meter
15340762 67 mm 34 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
15350762 67 mm 34 ml/cm Vol./Länge 1 m Schläuche/Kit 1 Meter
15360762 76 mm 46 ml/cm Vol./Länge 5 m Schläuche/Kit 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12771138 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132678T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 CHF
    133.74 CHF / 1 Stück
    Sparen 18.26 CHF
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • 1 m oder 5 m Spectra/Por 2 Dialyseschlauch
  • 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
  • 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
  • 2 selbstklebende Schlauchöffner
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
  • Für Anwendungen mit höherer Permeabilität oder zur Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
  • Trocken in Glycerin gepackt (in Wasser einweichen)
Spezifikation
Produkttyp Testkit
MWCO 12 bis 14 kDa
Material Regenerierte Cellulose
Format Tubing
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.6 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Länge (metrisch) 5 m
Kapazität (metrisch) 2 ml
Kitinhalt 5 m Rolle Spectra/Por™ 1, 2 oder 3 Dialyseschläuche, 1 Standard Spectra/Por Verschluss (unterstützt den Auftrieb), 1 gewichteter Spectra/Por Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung), 5 Öffnungspicks
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Kleinvolumendialyse oder die Auswertung der Membran für eine Anwendung