Learn More
Spectrum™ Labs 100 kD Biotech CE Dialyse-Kits
Beschreibung
Includes
- 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
- Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dialyse-Testkit |
| MWCO | 100 kDa |
| Material | Zellulose-Ester |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.39 Zoll |
| Länge (metrisch) | 0,79 ml/cm Vol./Länge |
| Kitinhalt | 1 m-Rolle CE-Dialysemembranschläuche in Biotechnologie-Gütegrad, 2 Universalverschlüsse, 5 Öffnungspicks |
| Menge | Jeweils |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kleine kritische Dialyseanwendungen |