Learn More
Spectrum™ Labs 3,5 - 5 kD Biotech CE Dialyse-Kits
Descrizione
Includes
- 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
- Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Dialyse-Testkit |
| MWCO | 3,5 bis 5 kDa |
| Material | Zellulose-Ester |
| Format | Tubing |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.39 Zoll |
| Länge (metrisch) | 0,79 ml/cm Vol./Länge |
| Kitinhalt | 1 m-Rolle CE-Dialysemembranschläuche in Biotechnologie-Gütegrad, 2 Universalverschlüsse, 5 Öffnungspicks |
| Menge | Jeweils |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kleine kritische Dialyseanwendungen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?