missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem Lab 500ML Manganese standard solution (Spectro ECON)(3.602 g MnCl2.4H2O / l 2% HCl), for AAS

Marke:  Chem Lab CL01.1317.0500


500ML Manganese standard solution (Spectro ECON)(3.602 g MnCl2.4H2O / l 2% HCl), for AAS

Artikelnummer. 11903154

  • 61.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Manganese standard solution 1000 µg/ml

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A

Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Chem Lab 500ML Manganese standard solution (Spectro ECON)(3.602 g MnCl2.4H2O / l 2% HCl), for AAS >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt