Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 2 und 4 trockene 12–14 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Für kleinere Dialyseexperimente oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
Marke:  Spectrum™ 132 709T1
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15330772
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes:
  • 1 oder 5 Meter für Spectra/Por 2 oder 4 Dialyseschläuche
  • Ein Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
  • Ein Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
  • Zwei selbstklebende Schlauchöffner
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Gewährleistet eine höhere Permeabilität und grundlegende Dialyse
  • Erhältlich als Trocken mit Glycerin (in Wasser einweichen)
Spezifikation
Spezifikation
12 bis 14 kD
48 mm
18 ml/cm Vol./Länge
1 m-Schläuche/-Kit