Learn More
Jenway™ 500 μl Glasküvette (min 320 nm -4 Fenster mit PTFE-Deckel)
Artikelnummer. 11484919
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11484919 500 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11484919 Lieferant Jenway™ Lieferanten-Nr. 6800617
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Jenway Fluorimetern
  • Zur Verwendung mit Jenway Fluorimetern
  • 500μI Glasküvette
  • Min. 320 nm
  • 4 Fenster mit PTFE-Deckel
Spezifikation
Beschreibung Min. 320 nm, 4 Fenster mit PTFE-Deckel
Kapazität (metrisch) 500 μl
Material Glas
Wavelength Range 360 bis 2500 nm