Learn More
Hamilton™ 500 μGasdichte Spritze der Serie L 1700
Beschreibung
- Diese Spritzenserie eignet sich ideal zum Abfüllen von Volumina bis zu 500 ml.μL.
- Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | PTFE |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,128 in. |
| Produkttyp | Gasdichte Spritze |
| Modell | 1750 LTN Spritze |
| Menge | 1 |
| Volumen (metrisch) | 500 μl |
| Länge (metrisch) Kanüle | 51 mm |
| Art der Kanülenspitze | Stumpf |
| Mehr anzeigen |