Learn More
Labcon™ SuperClear™ 50-ml-Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16699832 Alle ansehen Labcon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung
Befestigter flacher Schraubverschluss
Schraubverschlüsse in Stopfenform
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
10 Tuben/IntegraPack-Beutel, 5 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton.
1 Röhrchen/Beutel, 100 Beutel/Karton (einzeln verpackt)
25 Röhrchen/Gestell, 20 Gestelle/Karton
25 Röhren/Wiederverwendbares Gestell, 20 Gestelle/Kartons.
25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Karton.
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Sterilität Verpackung unitSize
16699832 Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung Steril 1 Röhrchen/Beutel, 100 Beutel/Karton (einzeln verpackt) 100 Stück
16604052 Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung Steril 10 Tuben/IntegraPack-Beutel, 5 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton. 500 Stück
16694052 Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung Unsteril 25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton 500 Stück
16614062 Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung Steril 25 Röhren/Wiederverwendbares Gestell, 20 Gestelle/Kartons. 500 Stück
16614052 Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung Unsteril 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton 500 Stück
16624052 Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung Steril 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton 500 Stück
16634062 Schraubverschlüsse in Stopfenform Unsteril 25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton 500 Stück
16644062 Schraubverschlüsse in Stopfenform Steril 25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton 500 Stück
16634052 Schraubverschlüsse in Stopfenform Unsteril 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton 500 Stück
16644052 Schraubverschlüsse in Stopfenform Steril 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton 500 Stück
16624062 Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung Unsteril 500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Karton. 500 Stück
16654062 Schraubverschlüsse in Stopfenform Unsteril 500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Karton. 500 Stück
17798848 Befestigter flacher Schraubverschluss Steril 25 Röhrchen/Gestell, 20 Gestelle/Karton 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16699832 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 31811650069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus einem einzigartigen, hochtransparenten Harz in medizinischer Qualität und mit dicken, robusten Wänden für Hochgeschwindigkeitszentrifugation ausgestattet. Auslaufsichere Flachkappen mit eingegossenen Elastomerdichtungen werden nach IATA 95 kPa geprüft.
  • Erhältlich mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen, die eine integrierte, geformte Elastomerdichtung oder Verschlusskappe in Stopfenform enthalten
  • ATP RNase-/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Graduierung in 1-ml-Schritten von 5 bis 45 ml
  • Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • Dreifarbig gedruckte Graduierungen und umgekehrt ablesbare Skala
  • Maximale Gefrierlinie
  • 29 mm Breite, 115 mm Höhe ohne Kappen
  • Polypropylen USP Harz der Klasse VI
  • Zentrifugieren bis 20.000 xg, Gefrierfähig bis -80 °C
  • Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95 kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650 sowie den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben
  • Tuben mit flachen Verschlüssen können gereinigt und wiederverwendet werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussfarbe Violett
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Zentrifugen, Rotatoren, Schüttler
Anzahl pro Karton 100 Röhren/Kartons.
Anzahl pro Packung 1 Tube/Packung.
Verpackung 1 Röhrchen/Beutel, 100 Beutel/Karton (einzeln verpackt)
Menge 100 Beutel/Kartons.
Sterilität Steril
Produktlinie SuperClear
RNase-frei Ja
DNase-frei Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 115 mm
Verschlussgröße 29 mm
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Angebrachter, flacher, integrierter Schraubverschluss mit Elastomerdichtung
Verschluss inklusive Ja
Schriftfeld Ja
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Graduated Ja
Graduierungen 5 bis 45 in Schritten von 1
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 20.000 × g