Learn More
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke:  Labcon™ 3192-330-016-9
292.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16634062
  • 308.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 50 mL
  • Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen > Angebrachte Schraubverschlüsse in Stopfenform; 25 Röhrchen pro Gestell/20 Gestelle pro Karton; nicht steril