Learn More
Labcon 50 ml PerformR™ Zentrifugenröhrchen
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
Marke: Labcon 3095-340-006-9
Additional Details : Gewicht : 8.61830kg
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugation bis 12.500 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Die Röhrchen sind autoklavierbar
- Fassungsvermögen: 50 mL
- Hergestellt in den USA