Learn More
SI Analytics™ 50 ml Austauscheinheit
Artikelnummer. 13486979 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
13486979 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13486979 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285220350
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SI Analytics™ 50 ml-Austauschgerät ist ein Zubehör für TitroLine™- und Titronic™-Modelle.
  • Mit integriertem Chip für Reagenziendaten und brauner Glasflasche für Titrant
  • Enthält GL45- und S40 -Flaschenadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ WA 50
Enthält Integrierter Chip, Glasflasche, Flaschenadapter, Tropfröhrchen und Titrationsitp
Volumen (metrisch) 50 mL