Learn More
(5-Trifluormethylpyridin-3-yl)boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228932
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
947533-51-9
C6H5BF3NO2
190.92
MFCD09952041
SFBQNNGMEKUJAN-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl-pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 3-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-pyridyl boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-5-trifluoromethyl pyridine
45158900
[5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]boronic acid
OB(O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
947533-51-9
C6H5BF3NO2
190.92
MFCD09952041
SFBQNNGMEKUJAN-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl-pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid, 3-trifluoromethylpyridine-5-boronic acid, 3-trifluoromethyl-5-pyridyl boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl pyridin-3-ylboronic acid, 5-trifluoromethylpyridine-3-boronic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridyl boronic acid, 3-borono-5-trifluoromethyl pyridine
45158900
[5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]boronic acid
OB(O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 260.0°C to 262.6°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 190.92
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.