Learn More
5-Trifluormethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30454380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454380 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79150050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Trifluoromethylphenol
CAS 98-17-9
Summenformel C7H5F3O
Menge 50 g
Synonym 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride, NSC 9884, m-(Trifluoromethyl)phenol, m-Hydroxybenzotrifluoride, m-alpha,alpha,alpha-Trifluorocresol, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-cresol
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
SMILES Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-(Trifluormethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 162.11
Formelmasse 162.0292