Learn More
5-(Trifluoromethyl)picolinsäure, TRC
Artikelnummer. 30450728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450728 50 g 50 Gramm
30455155 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30450728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79143050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80194-69-0
Summenformel C7H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
Synonym 5-Trifluoromethylpicolinic Acid, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid
IUPAC-Name 5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethyl)picolinic Acid
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
Formelmasse 191.0194