Learn More
5-(Trifluormethyl)dibenzothiophenium-1,1,1-trifluormethansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30450033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450033 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450033 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7912701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium 1,1,1-Trifluoromethanesulfonate
CAS 129946-88-9
Summenformel C14H8F6O3S2
Menge 1 g
Synonym Trifluoromethanesulfonic Acid Ion(1-) 5-(trifluoromethyl)dibenzothiophenium, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Triflate, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Trifluoromethanesulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
SMILES [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[s+]1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-Name Trifluormethansulfonat;5-(trifluoromethyl)dibenzothiophen-5-ium
Molekulargewicht (g/mol) 402.33
Formelmasse 401.9819