Learn More
5-(Trifluoromethoxy)Salicylaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363966 1 g 1 Gramm
11373966 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17136.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93249-62-8
Summenformel C8H5F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.12
MDL-Nummer MFCD00075249
InChI-Schlüssel WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 1268058
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Siedepunkt 82°C (60 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 7023825
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 206.12
Reinheit (%) ≥98%