Learn More
5-Thien-2-yl-1h-pyrazol-3-carbonsäure, Thermo Scientific™
Catalog Number 10472653
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
250 g
182415-24-3
C8H6N2O2S
194.208
MFCD05170066
DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
818268
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazol-3-carbonsäure
C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
182415-24-3
C8H6N2O2S
194.208
MFCD05170066
DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
818268
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazol-3-carbonsäure
C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 5-Thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 97%