Learn More
5-Thiazolmethanol, TRC
Artikelnummer. 30453141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453141 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453141 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT34420050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Thiazolemethanol
CAS 38585-74-9
Summenformel C4 H5 N O S
Menge 50 mg
Synonym 5-Thiazolemethanol, (1,3-Thiazol-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-thiazole, 5-(Hydroxymethyl)thiazole, Thiazol-5-ylmethanol
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1,3,6H,2H2
SMILES OCc1cncs1
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-5-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 115.15
Formelmasse 115.0092