Learn More
5-tert-Butyl-m-Xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459496 500 g 500 Gramm
11449496 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19220.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-19-1 | C12H18 | 162.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-19-1
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.276
MDL-Nummer MFCD00008832
InChI-Schlüssel FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-m-xylene, 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene, m-xylene, 5-tert-butyl, 1,3-dimethyl-5-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3,5-dimethyl, 5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 5-tert-butyl-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-t-butylbenzene, 5-t-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 7378
IUPAC-Name 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-tert-Butyl-m-xylene
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 0.86
Siedepunkt 207°C to 209°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 500 g
Beilstein 1853314
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 98%