Learn More
5-tert-Butyl-2-Methoxybenzenboronsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11365669 250 mg 250 Milligramm
11375669 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11365669 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L20415.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128733-85-7 | Molecular Formula: C11H17BO3 | Molecular Weight: 208.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128733-85-7
Summenformel C11H17BO3
Molekulargewicht (g/mol) 208.064
MDL-Nummer MFCD06201034
InChI-Schlüssel LXFOJKCQSAYVMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-t-butyl-2-methoxyphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-borono-4-tert-butyl anisole, acmc-1c4zr, 2-methoxy-5-tert-butylphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronicacid, boronic acid, b-5-1,1-dimethylethyl-2-methoxyphenyl
PubChem CID 14740579
IUPAC-Name (5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)C)OC)(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Menge 250 mg
Beilstein 4181890
Formelmasse 208.07
Reinheit (%) ≥98%