Learn More
Invitrogen™ 5-TAMRA (SE) (5-Carboxytetramethylrhodamin, Succinimidylester), Einzelisomer
Artikelnummer. 11534247
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11534247
Marke: Invitrogen™ C2211
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
5-TAMRA (SE) (5-Carboxytetramethylrhodamin, Succinimidylester), Einzelisomer
Das aminreaktive 5-TAMRA, SE und seine Konjugate ergeben eine helle, pH-unempfindliche orange-rote Fluoreszenz (ungefähre Anregungs-/Emissionsmaxima ∼546/579) mit guter Photostabilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp 5-TAMRA SE
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff TAMRA™ Isomere, TMR (Tetramethylrhodamin)
Markertyp Klassische Farbstoffe
Emission 579
Anregung 546