Learn More
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021218
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11485533
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13461.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat kann zur Quantifizierung von Doxorubicin verwendet werden, das aus PEGyliertem Liposomal-Doxorubicin (Doxil) und seinem Hauptmetabolit im menschlichen Plasma mittels HPLC abgeleitet wurde. Es kann zur Herstellung von Poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([?]-5-sulfonatosalicylato)-trikupfer(II)]-Trihydrat] verwendet werden. Wird auch als Zwischensynthese von Schüttgütern, Tensiden und Additiven für Schmierfett verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Sulfosalicylsäure-Dihydrat kann zur Quantifizierung von Doxorubicin verwendet werden, das aus PEGyliertem Liposomal-Doxorubicin (Doxil) und seinem Hauptmetabolit im menschlichen Plasma mittels HPLC abgeleitet wurde. Es kann zur Herstellung von Poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([μ]-5-sulfonatosalicylato)trikupfer(II)] Trihydrat] verwendet werden. Wird auch als Zwischensynthese von Schüttgütern, Tensiden und Additiven für Schmierfett verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5965-83-3
Summenformel C9H14O6S
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
MDL-Nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-Schlüssel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate
Schmelzpunkt 103°C to 112°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 250 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 650741
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8964
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat
Formelmasse 254.22 (218.19 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.