Learn More
5-Sulfoisophthalsäure Mononatriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023950
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11334649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18028.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6362-79-4 | C8H5NaO7S | 268.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es kann als drittes Monomer bei der Polyester-Verarbeitung der Veresterung verwendet werden, was die Fähigkeit zum Färben von Produkten verbessern kann. Es kann auch als medizinischer Katalysator, in der Agrochemie und in Polyester verwendet werden. Dient als Monomer für wasserbasierte Polyester und Nylonfasern sowie als Hafthilfe für Magnetbänder und aminfreie Polyurethan-Dispersionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6362-79-4
Summenformel C8H5NaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 268.171
MDL-Nummer MFCD00007495
InChI-Schlüssel YXTFRJVQOWZDPP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-sulfafe-3-phthalicacid
PubChem CID 57488606
IUPAC-Name Natrium;3-carboxy-5-sulfobenzoat
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Sulfoisophthalic acid monosodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 100 g
Beilstein 4170770
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 268.18
Reinheit (%) 95%