Learn More
5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10336424
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10336424 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10133174 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336424 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC52916DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 160017-09-4
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.22
MDL-Nummer MFCD09702372
InChI-Schlüssel WBEGYGZFOINKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 10261572
SMILES N#CC1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-carbonitril
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%