Learn More
5-Pyrimidinylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10147712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10147712 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10284062 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10624765 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10147712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC07412CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 109299-78-7
Summenformel C4H5BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 123.91
MDL-Nummer MFCD03002366
InChI-Schlüssel HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
PubChem CID 2795193
SMILES OB(O)C1=CN=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Pyrimidinylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name 5-Pyrimidinylboronsäure
Formelmasse 123.91
Reinheit (%) 97%