Learn More
5-Pyrimidinessigsäure, 95 %, Acros Organics™
Catalog Number 15244338
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5267-07-2
138.13
HEEUMCHKVXTQIP-UHFFFAOYSA-N
5267-07-2
138.13
HEEUMCHKVXTQIP-UHFFFAOYSA-N
Chemischer Name oder Material 5-Pyrimidineacetic acid
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Summenformel C6H6N2O2
Menge 250 mg
Synonym 5-pyrimidineacetic acid, 2-pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidine acetic acid, pyrimidin-5-ylacetic acid, 5-pyrimidineacetate, pubchem13279, pyrimidine-5-acetic acid, pyrimidin-5-yl-acetic acid, pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidineacetic acid 7ci,8ci,9ci
SMILES C1=C(C=NC=N1)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-Pyrimidin-5-ylessigsäure
PubChem CID 21471675
Formelmasse 138.13
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Pyrimidineacetic acid, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.