Learn More
5-Pyridin-2-yl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
| CAS | 374064-02-5 |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C9H7N3O2 |
| MDL-Nummer | MFCD05170030,MFCD06245341 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 3-2-pyridinyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-pyridyl pyrazole-5-carboxylic acid |
| InChI-Schlüssel | SJBWHTBPIJXUFP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=N1 |
| IUPAC-Name | 3-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| Mehr anzeigen |