Learn More
(5 -Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10577864 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10235714 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577864 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66813CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 837376-47-3
Summenformel C10H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.264
MDL-Nummer MFCD09879956
InChI-Schlüssel JHLIGYPHPBLDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, 1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, 5-pyridin-3-ylthiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1a, 5-3-pyridyl-2-thienyl methylamine, 5-3-pyridyl-2-thienyl methanamine, compound 38a pmid: 15634016, 2-thiophenemethanamine,5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, 5-3-pyridinyl
PubChem CID 11206290
IUPAC-Name (5-Pyridin-3-ylthiophen-2-yl)methanamin
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 95%