Learn More
5-Piperidinothiophen-2-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10778435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10778435 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10547084 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778435 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC72604CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 24372-48-3
Summenformel C10H13NOS
Molekulargewicht (g/mol) 195.28
MDL-Nummer MFCD05263177
InChI-Schlüssel SFDXRMCPPLZJBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2113341
SMILES O=CC1=CC=C(S1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-piperidin-1-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carboxaldehyde, 5-piperidylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-piperidinyl, piperidinothiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-piperidinyl
IUPAC-Name 5-(piperidin-1-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Formelmasse 195.28
Reinheit (%) 97%