Learn More
5-Phenylnicotinsäure, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2703185
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10503032
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC24201CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 10177-12-5
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.21
MDL-Nummer MFCD03086176
InChI-Schlüssel VKFXHYRIHRTEIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenylnicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-phenyl-5-pyridinecarboxylic acid, 5-phenylnicotinicacid, akos bar-0484, acmc-1bstf, 3-carboxy-5-phenylpyridine, 5-phenylnicotinic acid, 95+%, 3-pyridinecarboxylicacid,5-phenyl
PubChem CID 346160
IUPAC-Name 5-Phenylpyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenylnicotinic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 95%