Learn More
5-Phenyl-2,4-pentadienoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid is used as Synthetic building block, anti-malarial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Phenyl-2,4-pentadiensäure wird als synthetischer Baustein, Antimalariamittel, verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagertemperatur: 2-4 °C und Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid |
| Schmelzpunkt | 163°C to 167°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2042414 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 174.2 |
| Reinheit (%) | ≥98% |