Learn More
5-Phenyl-2,4-pentadienoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344414
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11344414
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01004.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1552-94-9 | C11H10O2 | 174.199 g/mol
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid is used as Synthetic building block, anti-malarial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Phenyl-2,4-pentadiensäure wird als synthetischer Baustein, Antimalariamittel, verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagertemperatur: 2-4 °C und Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1552-94-9
Summenformel C11H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.199
MDL-Nummer MFCD00014018
InChI-Schlüssel FEIQOMCWGDNMHM-KBXRYBNXSA-N
Synonym 5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 2e,4e-5-phenylpenta-2,4-dienoic acid, 5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoic acid, 5-phenyl, e,e-cinnamylideneacetic acid, 2e,4e-5-phenyl-2,4-pentadienoic acid, 2,4-pentadienoicacid, 5-phenyl-, 2e,4e, 4-phenyl-1,3-butadiene-1-carboxylic acid, juarezic acid, cinnamylidene acetic acid
PubChem CID 1549512
IUPAC-Name (2E,4E)-5-phenylpenta-2,4-dienoic decadiensäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Schmelzpunkt 163°C to 167°C
Menge 5 g
Beilstein 2042414
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) ≥98%