Learn More
5-Phenyl-1-Pentyne, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392517
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1823-14-9
C11H12
144.22
MFCD00039813
KOSORCNALVBYBP-UHFFFAOYSA-N
5-phenyl-1-pentyne, pent-4-yn-1-ylbenzene, benzene, 4-pentynyl, 5-phenylpentyne, unii-b4qv76z86q, pent-4-ynyl-benzene, ccris 7101, pent-4-yn-1-yl benzene, 5-phenyl pentyne, 4-pentynylbenzene #
74573
(pent-4-yn-1-yl)benzene
C#CCCCC1=CC=CC=C1
1823-14-9
C11H12
144.22
MFCD00039813
KOSORCNALVBYBP-UHFFFAOYSA-N
5-phenyl-1-pentyne, pent-4-yn-1-ylbenzene, benzene, 4-pentynyl, 5-phenylpentyne, unii-b4qv76z86q, pent-4-ynyl-benzene, ccris 7101, pent-4-yn-1-yl benzene, 5-phenyl pentyne, 4-pentynylbenzene #
74573
(pent-4-yn-1-yl)benzene
C#CCCCC1=CC=CC=C1
5-Phenyl-1-pentyne is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Phenyl-1-Pentin wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese und Pharmazeutika verwendet. Es dient auch zur Herstellung anderer Chemikalien.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1-pentyne
Dichte 0.95
Siedepunkt 94°C (50 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Strukturformel C6H5(CH2)3C≡CH
Brechungsindex 1.5165
Menge 5 g
Beilstein 2074729
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) ≥98%