missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Phenyl-1-pentenylboronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047745
57.85 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
154820-97-0
C17H25BO2
272.195
MFCD03788752
HLUHQMVNJDKHRO-GXDHUFHOSA-N
5-phenyl-1-pentenylboronic acid pinacol ester, e-4,4,5,5-tetramethyl-2-5-phenylpent-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1e-5-phenylpent-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
10945575
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(E)-5-Phenylpent-1-Enyl]-1,3,2-Dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCC2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
154820-97-0
C17H25BO2
272.195
MFCD03788752
HLUHQMVNJDKHRO-GXDHUFHOSA-N
5-phenyl-1-pentenylboronic acid pinacol ester, e-4,4,5,5-tetramethyl-2-5-phenylpent-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1e-5-phenylpent-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
10945575
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(E)-5-Phenylpent-1-Enyl]-1,3,2-Dioxaborolan
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCC2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1-pentenylboronic acid pinacol ester
Brechungsindex 1.498
Menge 250 mg
Beilstein 7295229
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 272.2
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'