Learn More
5-(p-Methylphenyl)-5-Phenylhydantoin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20) |
| Formelmasse | 266.1055 |
| Reinheit (%) | >95% |