Learn More
5-[p-(Dimethylamino)benzyliden]Rhodanin, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-[p-(Dimethylamino)benzyliden]rhodanin |
| CAS | 536-17-4 |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Summenformel | C12H12N2OS2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | P-Dimethylaminobenzalrhodanin, 5-4-Dimethylaminobenzyliden Rhodanin, 4-Dimethylaminobenzylidenrhodanin, 4-Thiazolidinon, 5-4-Dimethylamino phenyl methylen-2-thioxo, 5-p-Dimethylaminobenzales Rhodanin, P-Dimethylaminobenzyliden-Rhodamin, p-Dimethylaminobenzal-5-Rhodanin, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine |
| InChI-Schlüssel | JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2 |
| IUPAC-Name | 5-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methyliden]-2-sulfanyliden-1,3-thiazolidin-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 264.361 |
| Mehr anzeigen |