missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-Isopropyliden-alpha,beta-D-Ribofuranose, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11372827
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
141607-35-4
C24H32O5Si
428.6
MFCD01075719
OOVHEXLXHQNNLL-RQLHVLPXSA-N
133612129
(3aS,6S,6aS)-6-[[tert-Butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C(C)(C)C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
141607-35-4
C24H32O5Si
428.6
MFCD01075719
OOVHEXLXHQNNLL-RQLHVLPXSA-N
133612129
(3aS,6S,6aS)-6-[[tert-Butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C(C)(C)C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Menge 1 g
Optische Drehung −28° (c=1.5 in Chloroform)
Formelmasse 428.6

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'