Beschreibung
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche
- ±1 % Genauigkeit
- NIST-konform
- US EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Non Ratio Trübungsstandard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Non-ratio-Geräte |
| Form | Flüssig |
| Genauigkeit | ± 1 % NTU |
| Volumen (metrisch) | 60 mL |
| Verpackungsart | HDPE-Flasche |