Learn More
5-Norbornen-2-Carbonsäure, überwiegend Endoisomer, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348175 5 g 5 Gramm
11358175 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348175 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08444.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 120-74-1 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
5-Norbornene-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Norbornene-2-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-74-1
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00085356
InChI-Schlüssel FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
PubChem CID 78949
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-carbonsäure
SMILES C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Namenshinweis predominantly endo isomer
Dichte 1.129
Siedepunkt 136°C to 138°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 637167
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%