Learn More
5-Norbornen-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15299876 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15299876 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15299876 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453300250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Norbornene-2-Carboxylic Acid
CAS 120-74-1
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1290g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 138.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (total of isomers) (GC)
Geruch Stench
Summenformel C8H10O2
Brechungsindex 1.4930 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
Menge 25 g
UN-Nummer 3265
Relative Dichte 1.129
Synonym 5-norbornene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, norbornenecarboxylic acid, exo-5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic acid, exo, 5-norbornene-2-carboxylic acid 8ci, bicyclo 2.2.1 hept-2-ene-5-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1-5-heptene-2-carboxylic acid, norborn-5-ene-2-carboxylic acid
InChI-Schlüssel FYGUSUBEMUKACF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2CC(C1C=C2)C(=O)O
IUPAC-Name Bicyclo[2.2.1]hept-2-en-5-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
PubChem CID 78949
Formelmasse 138.16
Reinheit (%) 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxylsäure
Physikalische Form Flüssigkeit oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Norbornene-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.