Learn More
5-Nonanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10457000 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10551601 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159760250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 502-56-7 | C9H18O | 142.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-56-7
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
MDL-Nummer MFCD00009484
InChI-Schlüssel WSGCRAOTEDLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nonanone, dibutyl ketone, butyl ketone, 5-oxononane, di-n-butyl ketone, unii-v8b2y1bz3s, hsdb 921, v8b2y1bz3s, n-c4h9 2co, dibutylketon
PubChem CID 10405
IUPAC-Name Nonan-5-on
SMILES CCCCC(=O)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nonanone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8200g/mL
Siedepunkt 186.0°C to 187.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3CO(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4180 to 1.4200
Menge 25 mL
Beilstein 01, I, 365
Relative Dichte 0.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol;, very soluble in diethyl ether, chloroform.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit