Learn More
5-Nitrothiophen-3-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitrothiophene-3-carbonitrile |
CAS | 42137-23-5 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C5H2N2O2S |
MDL-Nummer | MFCD00052580 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-nitrothiophene-4-carbonitrile, acmc-1aogv, maybridge1_003117, 2-nitro-4-cyanothiophene, 4-cyano-2-nitrothiophene, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile, nacmzlgghmpmkq-uhfffaoysa, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile #, 5-nitro-thiophene-3-carbonitrile, 5-nitro-3-thiophenecarbonitrile; 2-nitro-4-cyanothiophene; 2-cyano-4-nitrothiophene |