Learn More
5-Nitrothiophen-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472199 100 g 100 Gramm
15452199 5 g 5 Gramm
15462199 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472199 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64821.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6317-37-9 | C5H3NO4S | 173.142 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6317-37-9
Summenformel C5H3NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 173.142
MDL-Nummer MFCD00159552
InChI-Schlüssel UNEPVPOHGXLUIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-2-carboxylic acid, 5-nitro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro-2-thenoic acid, 5-nitrothiophene-2-carboxylicacid, 5-nitro-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-nitro, 2-carboxy-5-nitrothiophene, pubchem5568, acmc-1b47f, 5-nitrothiophene-2-carboxylic
PubChem CID 80591
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 154°C to 159°C
Farbe Gelb
Menge 100 g
Beilstein 139665
Formelmasse 173.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest