Learn More
5-Nitrothiophen-2-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30475033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475033 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475033 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN56551010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
CAS 4521-33-9
Summenformel C5H3NO3S
Menge 10 g
Synonym 2-Formyl-5-nitrothiophene, 2-Nitrothiophene-5-carboxaldehyde, 5-Nitro-2-formylthiophene, 5-Nitro-2-thienaldehyde, 5-Nitro-2- thienylaldehyde, 5-Nitro-2-thienylcarboxaldehyde, 5-Nitro-2-thiophenealdehyde, 5-Nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Nitrothiophene-2-carbaldehyde, NSC 168226, NTA
InChI-Formel InChI=1S/C5H3NO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)s1
IUPAC-Name 5-Nitrothiophen-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 157.15
Formelmasse 156.9834