Learn More
5-Nitrothiophen-2-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11371297 5 g 5 Gramm
11381297 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01493.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4521-33-9 | C5H3NO3S | 157.143 g/mol
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde is used as a chemical for protoemics research as well as the synthesis of 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) quinazolin-4-(1H)-ones1 and various novel oxime ether derivatives which are anti-protozoan agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitrothiophen-2-Carboxaldehyd wird als Chemikalie für die Proteomikforschung sowie für die Synthese von 2,3-dihydro-2-(5-nitro-2-thienyl) Chinazolin-4-(1H)-onen1 und verschiedenen neuartigen Oximetherderivaten, die Antiprotozoan-Wirkstoffe sind, verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4521-33-9
Summenformel C5H3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 157.143
MDL-Nummer MFCD00005433
InChI-Schlüssel CHTSWZNXEKOLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-nitro-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrothiophene-2-aldehyde, thiophenecarboxaldehyde, 5-nitro, pubchem15668, 5-nitrothiophen aldehyde, 5-nitro-2-formyl-thiophene
PubChem CID 78281
IUPAC-Name 5-Nitrothiophen-2-Carbaldehyd
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 72°C to 76°C
Menge 5 g
Beilstein 120540
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 157.15
Reinheit (%) 98%