Learn More
5-Nitrothiophen-2-carbonitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317526 5 g 5 Gramm
11307526 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11058.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16689-02-4 | C5H2N2O2S | 154.143 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16689-02-4
Summenformel C5H2N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 154.143
MDL-Nummer MFCD00052401
InChI-Schlüssel FLYONFCGDKAMIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitro-2-thiophenecarbonitrile, 5-cyano-2-nitrothiophene, 2-cyano-5-nitrothiophene, 5-nitrothiophene-2-carbonitirile, 5-nitro-thiophene-2-carbonitrile, 2-thiophenecarbonitrile, 5-nitro, zlchem 478, maybridge1_005980, 5-nitro-2-cyanothiophene, acmc-209dv8
PubChem CID 519294
IUPAC-Name 5-Nitrothiophen-2-Carbonitril
SMILES C1=C(SC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitrothiophene-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 123934
Formelmasse 154.15
Reinheit (%) ≥98%