Learn More
5-Nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin (Nitrosotriaminopyrimidin), Mikromol™
Artikelnummer. 30050989
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050989 100 mg 100 Milligramm
30051757 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050989 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0269.02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
5-Nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin (Nitrosotriaminopyrimidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrosotriaminopyrimidine
CAS 1006-23-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nitrosotriaminopyrimidine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C4 H6 N6 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Triamterene Imp. A (EP), Triamterene USP Related Compound A, Triamterene USP RC A, 5-Nitrosopyrimidine-2,4,6-triamine, Nitrosotriaminopyrimidine, Triamterene Related Compound A, Triamterene Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)c(N=O)c(N)n1
IUPAC-Name 5-Nitrosopyrimidin-2,4,6-triamin
Molekulargewicht (g/mol) 154.13
Menge 100 mg
Formelmasse 154.0603 g/mol