Learn More
5-Nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrosotriaminopyrimidine |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9) |
| Formelmasse | 154.0603 |